Imprimer
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6174-1G PC6174-250MG
APOSPC6174-1GEA 299 EUR
APOSPC6174-1G APOSPC6174-250MG
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formule: C₁₃H₈F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703523
Numéro CAS: 1086379-75-0