Imprimer
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6159-1G PC6159-500MG
APOSPC6159-1GEA 270 EUR
APOSPC6159-1G APOSPC6159-500MG
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111687
Numéro CAS: 73221-12-2