Imprimer
Ethyl 3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6154-1G PC6154-500MG
APOSPC6154-1GEA 134 EUR
APOSPC6154-1G APOSPC6154-500MG
Ethyl 3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025928
Numéro CAS: 1160474-86-1