6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC6151-1G
PC6151-500MG
APOSPC6151-1GEA
207
EUR
APOSPC6151-1G
APOSPC6151-500MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule:
C₈H₄ClF₃N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04619561 Numéro CAS: 189116-20-9 |