1H,1H-Pentatriacontafluorooctadécane-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC6137-1G
PC6137-250MG
APOSPC6137-1GEA
0
EUR
APOSPC6137-1G
APOSPC6137-250MG
1H,1H-Pentatriacontafluorooctadécane-1-ol 95%
1H,1H-Pentatriacontafluorooctadécane-1-ol
Formule:
C₁₈H₃F₃₅O Point d'ébullition: 211 °C/100mmHg Point de fusion: 152…156 °C Densité: 0,936 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236627 Numéro CAS: 242142-82-1 |