Imprimer
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6132-1G PC6132-5G PC6132-25G
APOSPC6132-1GEA 0 EUR
APOSPC6132-1G APOSPC6132-5G APOSPC6132-25G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094340
Numéro CAS: 227609-85-0