Imprimer
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6083-1G PC6083-25G PC6083-5G
APOSPC6083-1GEA 69.6 EUR
APOSPC6083-1G APOSPC6083-25G APOSPC6083-5G
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Point de fusion: 91…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756436
Numéro CAS: 755030-18-3