Imprimer
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
PC6082-100G PC6082-5G
APOSPC6082-100GEA 145 EUR
APOSPC6082-100G APOSPC6082-5G
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010876
Numéro CAS: 78056-39-0