Imprimer
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetyl-4-iodo-6-methyl-N-(trifluoroacetyl)aniline
PC6056-1G PC6056-500MG PC6056-5G
APOSPC6056-1GEA 219 EUR
APOSPC6056-1G APOSPC6056-500MG APOSPC6056-5G
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₁₁H₉F₃INO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827838
Numéro CAS: 935292-71-0