Imprimer
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6051-1G PC6051-5G
APOSPC6051-1GEA 125 EUR
APOSPC6051-1G APOSPC6051-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₉F₃O₂S
MW: 274.26 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11100109
Numéro CAS: 1209178-96-0