Imprimer
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
PC6046-5G PC6046-1G PC6046-25G
APOSPC6046-5GEA 94.4 EUR
APOSPC6046-5G APOSPC6046-1G APOSPC6046-25G
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile
Formule: C₆H₂BrFN₂
Point de fusion: 95…100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07375030
Numéro CAS: 886373-28-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III