Imprimer
2,3,5-Trifluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6009-1G PC6009-25G PC6009-5G
APOSPC6009-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6009-1G APOSPC6009-25G APOSPC6009-5G
2,3,5-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,5-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083539
Numéro CAS: 241154-09-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III