Imprimer
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluorododécane-1-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5996-250MG PC5996-1G
APOSPC5996-250MGEA 28.7 EUR
APOSPC5996-250MG APOSPC5996-1G
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluorododécane-1-ol 97%
Formule: C₁₂H₅F₂₁O
Point d'ébullition: 145 °C/10mmHg
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039545
Numéro CAS: 865-86-1
EINECS: 212-748-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,II