Imprimer
2,4,5-Trifluoropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5990-1G PC5990-5G
APOSPC5990-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5990-1G APOSPC5990-5G
2,4,5-Trifluoropyrimidine
2,4,5-Trifluoropyrimidine
Formule: C₄HF₃N₂
Point d'ébullition: 88…91 °C/23mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845791
Numéro CAS: 17573-79-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III