Imprimer
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoylchloride, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC5976-1G PC5976-5G
APOSPC5976-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5976-1G APOSPC5976-5G
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Chlorure de 2,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₉H₃ClF₆O
MW: 276.57 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C
Densité: 1.528 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074997
Numéro CAS: 393-82-8
ONU: 3265
ADR: 8 II