Imprimer
Alcool 2,5-bis(trifluorométhyl)benzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5967-25G PC5967-5G
APOSPC5967-25GEA 310 EUR
APOSPC5967-25G APOSPC5967-5G
Alcool 2,5-bis(trifluorométhyl)benzylique 98%
Formule: C₉H₆F₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799484
Numéro CAS: 302911-97-3