Imprimer
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5961-1G PC5961-5G
APOSPC5961-1GEA 0 EUR
APOSPC5961-1G APOSPC5961-5G
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate
Formule: C₉H₁₇F₂O₄P
Point d'ébullition: 108…110 °C/0,4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11707108
Numéro CAS: 50889-46-8