Imprimer
Chlorure de 2-fluoro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC5941-25G PC5941-5G PC5941-100G
APOSPC5941-25GEA 231 EUR
APOSPC5941-25G APOSPC5941-5G APOSPC5941-100G
Chlorure de 2-fluoro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle
Chlorure de 2-fluoro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208.64 g/mol
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094330
Numéro CAS: 518070-29-6
ONU: 3265
ADR: 8 III