Imprimer
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5929-1G PC5929-5G
APOSPC5929-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5929-1G APOSPC5929-5G
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₄FNO₂
MW: 165.1213 g/mol
Point de fusion: 160…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094324
Numéro CAS: 176508-81-9