Imprimer
5-Fluoro-m-toluidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-5-methylaniline
PC5923-1G PC5923-5G PC5923-25G
APOSPC5923-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5923-1G APOSPC5923-5G APOSPC5923-25G
5-Fluoro-m-toluidine 97%
5-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077538
Numéro CAS: 52215-41-5