Imprimer
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5906K-1G PC5906K-5G
APOSPC5906K-1GEA 69.8 EUR
APOSPC5906K-1G APOSPC5906K-5G
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol
Formule: C₇H₅F₉O
Point d'ébullition: 78…83 °C/28mmHg
Densité: 1.552 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042340
Numéro CAS: 72016-05-8