Imprimer
Perfluoro-2-butène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5904-100G PC5904-25G PC5904-5G
APOSPC5904-100GEA 1370 EUR
APOSPC5904-100G APOSPC5904-25G APOSPC5904-5G
Perfluoro-2-butène 97%
Perfluoro-2-butène
Mixture of cis/trans isomers; major impurity is cis/trans-2H-heptafluoro-2-butene.
Formule: C₄F₈
Point d'ébullition: 1.2 °C
Point de fusion: –136…–134 °C
Densité: 1.5297 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 360-89-4
EINECS: 206-640-9
ONU: 2422
ADR: 2.2,