Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5900-1G PC5900-25G PC5900-5G
APOSPC5900-1GEA 30.6 EUR
APOSPC5900-1G APOSPC5900-25G APOSPC5900-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
Point d'ébullition: 64…65 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832254
Numéro CAS: 116369-23-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III