Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5899-10G PC5899-1G PC5899-5G
APOSPC5899-10GEA 642 EUR
APOSPC5899-10G APOSPC5899-1G APOSPC5899-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄NO
MW: 209.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115895
Numéro CAS: 886498-13-1
ONU: 2735
ADR: 8 III