Fluorure de perfluorobutane-1-sulfonyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
PC5887-100G
PC5887-250G
PC5887-25G
APOSPC5887-100GEA
52.2
EUR
APOSPC5887-100G
APOSPC5887-250G
APOSPC5887-25G
Fluorure de perfluorobutane-1-sulfonyle 95%
Fluorure de perfluorobutane-1-sulfonyle
Formule:
C₄F₁₀O₂S Point d'ébullition: 64…66 °C Point de fusion: –110 °C Densité: 1.682 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007422 Numéro CAS: 375-72-4 EINECS: 206-792-6 ONU: 3265 ADR: 8,II |