Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5873-1G PC5873-25G PC5873-5G
APOSPC5873-1GEA 52.2 EUR
APOSPC5873-1G APOSPC5873-25G APOSPC5873-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃N
Point d'ébullition: 256…266 °C
Densité: 1.626 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094308
Numéro CAS: 474024-36-7