Imprimer
2-Bromo-4-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5846-1G PC5846-500MG
APOSPC5846-1GEA 0 EUR
APOSPC5846-1G APOSPC5846-500MG
2-Bromo-4-fluoropyridine
2-Bromo-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Densité: 1,699 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09260909
Numéro CAS: 357927-50-5