Imprimer
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5837-1G PC5837-250MG PC5837-5G
APOSPC5837-1GEA 215 EUR
APOSPC5837-1G APOSPC5837-250MG APOSPC5837-5G
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone 97+%
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₈H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375085
Numéro CAS: 358780-14-0