Imprimer
3-Chloro-5-(trifluorométhoxy)benzyle bromure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5790-1G PC5790-5G
APOSPC5790-1GEA 116 EUR
APOSPC5790-1G APOSPC5790-5G
3-Chloro-5-(trifluorométhoxy)benzyle bromure 97%
3-Chloro-5-(trifluorométhoxy)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660311
Numéro CAS: 886503-33-9
ONU: 3265
ADR: 8 II