Imprimer
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5787-1G PC5787-5G
APOSPC5787-1GEA 0 EUR
APOSPC5787-1G APOSPC5787-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane
Formule: C₃H₂F₅I
Point d'ébullition: 70…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039405
Numéro CAS: 354-69-8
EINECS: 206-568-8