Imprimer
Acide 4-fluorosalicylique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC5723-1G PC5723-5G PC5723-10G
APOSPC5723-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5723-1G APOSPC5723-5G APOSPC5723-10G
Acide 4-fluorosalicylique 99%
Acide 4-fluorosalicylique
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156.11 g/mol
Point de fusion: 186…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153168
Numéro CAS: 345-29-9
EINECS: 206-459-5