Imprimer
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5716-100MG PC5716-1G PC5716-250MG
APOSPC5716-100MGEA 219 EUR
APOSPC5716-100MG APOSPC5716-1G APOSPC5716-250MG
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 95%
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026087
Numéro CAS: 1150561-55-9