Imprimer
1-(Difluoromethyl)-4-nitro-benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzal fluoride
PC57047-1G PC57047-5G
APOSPC57047-1GEA 72.5 EUR
APOSPC57047-1G APOSPC57047-5G
1-(Difluoromethyl)-4-nitro-benzene
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Point d'ébullition: 80…84 °C/1.5mmHg
Point de fusion: 21…26 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16659620
Numéro CAS: 29848-57-5