Imprimer
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-nitrobromobenzene
PC57010-25G PC57010-5G PC57010-10G
APOSPC57010-25GEA 149 EUR
APOSPC57010-25G APOSPC57010-5G APOSPC57010-10G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12025434
Numéro CAS: 147808-42-2