Imprimer
2-(3-Fluorophényl)ethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5701-1G PC5701-25G PC5701-5G PC5701-100G
APOSPC5701-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5701-1G APOSPC5701-25G APOSPC5701-5G APOSPC5701-100G
2-(3-Fluorophényl)ethanol 98%
2-(3-Fluorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉FO
Point d'ébullition: 90 °C/3mmHg
Densité: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045998
Numéro CAS: 52059-53-7