Imprimer
5-Fluorosalicylaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC5683-100G PC5683-25G PC5683-5G
APOSPC5683-100GEA 174 EUR
APOSPC5683-100G APOSPC5683-25G APOSPC5683-5G
5-Fluorosalicylaldéhyde
5-Fluorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Point d'ébullition: 56 °C/0.75mmHg
Point de fusion: 82…85 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090997
Numéro CAS: 347-54-6