Imprimer
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56696-5G PC56696-1G PC56696-250MG
APOSPC56696-5GEA 102 EUR
APOSPC56696-5G APOSPC56696-1G APOSPC56696-250MG
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Formule: C₂₄BF₂₀K
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797410
Numéro CAS: 89171-23-3