Imprimer
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5666-25G PC5666-5G
APOSPC5666-25GEA 0 EUR
APOSPC5666-25G APOSPC5666-5G
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline 98%
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₁ClFNO
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06809822
Numéro CAS: 202197-26-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III