4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5659-25G
PC5659-100G
APOSPC5659-25GEA
0
EUR
APOSPC5659-25G
APOSPC5659-100G
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₆BFO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03453665 Numéro CAS: 214360-58-4 |