AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure) 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
PC5642-1G
PC5642-500MG
PC5642-5G
APOSPC5642-1GEA
132
EUR
APOSPC5642-1G
APOSPC5642-500MG
APOSPC5642-5G
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure) 98+%
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
An irreversible serine protease inhibitor with high water solubility
- Molecular biology grade
Formule:
C₈H₁₁ClFNO₂S MW: 239.69 g/mol Point de fusion: 182…184 °C (déc.) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00132962 Numéro CAS: 30827-99-7 ONU: 3261 ADR: 8 II |