Imprimer
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56331-5G PC56331-1G
APOSPC56331-5GEA 957 EUR
APOSPC56331-5G APOSPC56331-1G
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 99+%
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Formule: C₂₄H₂₀BF₄NaO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149598
Numéro CAS: 207683-22-5