4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC5626-25G
PC5626-5G
PC5626-1G
APOSPC5626-25GEA
0
EUR
APOSPC5626-25G
APOSPC5626-5G
APOSPC5626-1G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 96%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formule:
C₅H₇F₅O Point d'ébullition: 134…135 °C Point de fusion: –78 °C Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 63 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153224 Numéro CAS: 148043-73-6 EINECS: 421-360-9 |