Imprimer
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Tetrylammonium fluoride hydrate, Tetraethylammonium fluoride xhydrate
PC56243-100G PC56243-25G PC56243-5G
APOSPC56243-100GEA 379 EUR
APOSPC56243-100G APOSPC56243-25G APOSPC56243-5G
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté 98%
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté
Formule: C₈H₂₀FN·xH₂O
MW: 149.25 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149990
Numéro CAS: 98330-04-2