Imprimer
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5618-1G PC5618-5G
APOSPC5618-1GEA 0 EUR
APOSPC5618-1G APOSPC5618-5G
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine
Formule: C₁₀H₇F₃N₂S
Point de fusion: 206…208 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094298
Numéro CAS: 105512-79-6