Imprimer
Pentafluoronitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-nitrobenzene
PC5610-25G PC5610-5G
APOSPC5610-25GEA 476 EUR
APOSPC5610-25G APOSPC5610-5G
Pentafluoronitrobenzène 98%
Pentafluoronitrobenzène
Formule: C₆F₅NO₂
Point d'ébullition: 158…161 °C
Densité: 1.656 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007049
Numéro CAS: 880-78-4
EINECS: 212-915-4