Imprimer
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56077-1G PC56077-250MG
APOSPC56077-1GEA 133 EUR
APOSPC56077-1G APOSPC56077-250MG
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene
Formule: C₈H₇F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845814
Numéro CAS: 1138445-14-3