Imprimer
N-Methyl bromofluoroacetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5594-25G PC5594-5G PC5594-1G
APOSPC5594-25GEA 495 EUR
APOSPC5594-25G APOSPC5594-5G APOSPC5594-1G
N-Methyl bromofluoroacetamide 98%
N-Methyl bromofluoroacetamide
Formule: C₃H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038318
Numéro CAS: 53441-14-8