Imprimer
Bromodifluoroacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Bromodifluoroaceticacid
PC5574-100G PC5574-25G PC5574-5G
APOSPC5574-100GEA 139 EUR
APOSPC5574-100G APOSPC5574-25G APOSPC5574-5G
Bromodifluoroacetic acid 97%
Bromodifluoroacetic acid
Formule: C₂HBrF₂O₂
Point d'ébullition: 134 °C
Point de fusion: 26.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183519
Numéro CAS: 354-08-5
ONU: 3261
ADR: 8,III