Imprimer
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
PC5547-1G PC5547-25G PC5547-5G
APOSPC5547-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5547-1G APOSPC5547-25G APOSPC5547-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₃S
MW: 224.64 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091380
Numéro CAS: 67475-55-2
ONU: 3261
ADR: 8 II