Imprimer
3-Fluoro-4-iodoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5542-5G PC5542-25G
APOSPC5542-5GEA 23.2 EUR
APOSPC5542-5G APOSPC5542-25G
3-Fluoro-4-iodoaniline
3-Fluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774187
Numéro CAS: 656-66-6